Kluczowe dokumenty
403008
Sodium sulfate decahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Glauber’s salt
Wybierz wielkość
161,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
161,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
32.4 °C
rozpuszczalność
water: soluble 322.2 g/L at 20 °C
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)