Przejdź do
1.06627
Tiocyjanian sodu
EMPLURA®
Synonim(y):
Sulfocyjanek sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CNNaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.07
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
208-754-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form:
solid
Solubility:
>1000 g/L
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
764 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
308 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
cation traces
As: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Pośredniczona przez miedź [3 + 2] oksydacyjna cyklizacja octanu oksymu: Demonstruje zastosowanie tiocyjanianu sodu w syntezie z udziałem miedzi, kluczowej dla formalnej syntezy fentiazaku, podkreślając jego rolę w technikach syntezy farmaceutycznej (Jadhao et al., 2024).
  • Wytwarzanie i charakterystyka elastycznych elektrolitów ze stałych polimerów do zastosowań w superkondensatorach: Szczegółowo opisuje zastosowanie tiocyjanianu sodu w opracowywaniu zaawansowanych elektrolitów polimerowych do superkondensatorów, podkreślając jego wpływ na sektor magazynowania energii (Badi et al., 2022).
  • Oksydaza laktozy: Enzymatyczne podejście do hamowania Listeria monocytogenes w mleku: Wykorzystuje tiocyjanian sodu jako część nowej strategii enzymatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych konserwantów w produktach mlecznych (Flynn et al., 2021).
  • 1,3-dibromo-1,1-difluoro-2-propanon jako użyteczny synthon do chemoselektywnego przygotowania 4-bromodifluorometylotiazoli: Włącza tiocyjanian sodu do syntezy bromodifluorometylotiazoli, demonstrując jego użyteczność w tworzeniu nowych związków do badań chemicznych i zastosowań przemysłowych (Colella et al., 2018).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone dla wysuszonej substancji): ≥ 98,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0.1 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,025 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 5,0 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
251410S7757467871
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
-
solubility
>1000 g/L
solubility
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥98.0%
assay
98-102% (titration)
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
anion traces
S2-: ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
S2-: ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian sodu
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106627250004022536080185
106627902504022536080192