Merck
251410
Sigma-Aldrich
Sodium thiocyanate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Wybierz wielkość
100 G
226,00 zł
500 G
694,00 zł
2.5 KG
2960,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
226,00 zł
500 G
694,00 zł
2.5 KG
2960,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaSCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.07
Beilstein:
3594965
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.0%
Formularz
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
ślady anionów
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Polym. Chem., 29, 243-243 (1991)
Sandmeyer trifluoromethylthiolation of arenediazonium salts with sodium thiocyanate and Ruppert-Prakash reagent.
Danoun G, et al.
Chemical Science, 5(4), 1312-1316 (2014)
M-L Alvarez Gonzalez et al.
Human reproduction (Oxford, England), 24(9), 2217-2224 (2009-06-11)
In vivo mouse models have been developed to study the physiology of normal and pathologic endometrium. Although angiogenesis is known to play an important role in endometrial physiology and pathology, the origin of neovasculature in xenografts remains controversial. The aim
Catherine J Mitran et al.
Vaccines, 8(3) (2020-07-28)
In pregnant women, Plasmodium falciparum-infected red blood cells adhere to the placenta via the parasite protein VAR2CSA. Two vaccine candidates based on VAR2CSA are currently in clinical trials; however, these candidates failed to elicit strain-transcending antibody responses. We previously showed
Vincent Ball et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(9), 4129-4137 (2005-04-20)
In this study, we investigate the buildup of PEI-(PSS-PAH)(n) polyelectrolyte multilayers at pH 7.4 in the presence of either NaCl or NaSCN as a supporting electrolyte. It appears that in the presence of increasing thiocyanate concentrations (from 0.1 to 0.5
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf