Kluczowe dokumenty
467871
Sodium thiocyanate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Wybierz wielkość
680,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
680,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
mp
287 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)