Przejdź do
1.06619
Sól sodowa kwasu pirogronowego
for biochemistry
Synonim(y):
Pirogronian sodu, pirogronian
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
UNSPSC Code:
12352300
EC Index Number:
204-024-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
236.8 °C
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Zwitterionowa substancja buforowa
MES jest stosowany jako zwitterionowa substancja buforowa w przygotowywaniu pożywek do hodowli mikroorganizmów i komórek roślinnych. MES jest bardzo wygodną substancją buforową ze względu na swoją obojętność biologiczną.
dla biochemii
Application
Sól sodowa kwasu pirogronowego dla biochemii. CAS 113-24-6, masa molowa 110,04 g/mol.
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji)≥ 99.0 %Tożsamość (spektrum IR)pozytywny wynik testuChlorek (Cl)≤ 0.002 %Siarczan (SO₄)≤ 0.002 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.001 %Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h)≤ 0.5 %Przydatność jako substrat enzymatyczny (testowany z LDH)przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9297P5280P3662
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.78 at 20 °C
density
-
mp
236.8 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106619005004022536080147
106619025004022536080154
106619100004022536080161