Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
356,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99% | description powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - |
| grade Hybri-Max™ | grade - | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?