Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.78 at 20 °C
application(s)
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- to culture MCF7 ρ0 (human breast cancer cell line) cells as parent cells
- as a supplement in extracellular flux (XF) assay media to incubate cells for measuring oxygen consumption rate (OCR)
- as a supplement in minimum essential medium Eagle to maintain breast cancer (MCF-7) cells
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM)-based medium and modified Eagle medium (MEM)-α for testis cell culture to evaluate the effect of medium composition on in vitro SSC maintenance
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Cell culture and insect cell culture tested
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- BioReagent Grade Sodium succinate for your Cell Biology and Biochemical research
- Tested for Mammalian and Insect cell culture applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 236.8 °C |
| form powder | form - | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?