Przejdź do
1.06601
Salicylan sodu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium salicylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.10
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-198-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Form:
solid
Solubility:
1000 g/L
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% In water insoluble matter, ≤0.2% Water
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
213 °C
solubility
1000 g/L
density
0.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
320 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Poprawa wykrywania dźwięku modulowanego amplitudowo: Wykazano, że salicylan sodu poprawia wykrywanie dźwięku modulowanego amplitudowo u myszy, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie w badaniach słuchowych i terapiach mających na celu poprawę percepcji i przetwarzania dźwięku (van den Berg et al., 2024).
  • Oznaczanie zawartości białka w ziarnach: W chemii rolnej salicylan sodu jest stosowany w kolorymetrycznej metodzie błękitu indofenolowego do oznaczania zawartości białka w ziarnach roślin zbożowych, co pokazuje jego zastosowanie w zwiększaniu wydajności rolnictwa i ocenie jakości żywności (Huang et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (10 %; woda): pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne w wodzie: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,2 %
Other Notes
Zastępuje: SX0745; SX0745-1; SX0745-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3007S267931493
form
solid
form
crystalline
form
crystalline
form
-
assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
solubility
1000 g/L
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylan sodu
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106601902504022536079936
106601100004022536079929
106601250004054839026447
106601025004022536079905