Przejdź do
31493
Sodium salicylate
99.5-101.0% (calc. to the dried substance), puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-198-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
Assay:
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium salicylate, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
impurities
acidic reac. impurities, complies, sulfite or thiosulfate, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
loss
≤0.3% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium salicylate can be prepared from the reaction of salicylic acid and ammonia. It exhibits fluorescence at higher concentrations and effectively absorbs β-particles. Due to these properties, it has been employed as fluor for the radioactivity detection in various gels.[1]
Application
Sodium salicylate may be used as phenolic reagent in salicylate method for the determination of ammonia. It may be employed as a hydrotropic agent to study the release of anticancer drug camptothecin (CPT) from mixed micelles.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71945S3007567630
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥98% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
impurities
acidic reac. impurities, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), sulfite or thiosulfate, complies
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤25 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤25 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Gao et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 64(2), 194-199 (2008-03-08)
To increase the solubility and cytotoxicity of poorly soluble anticancer drug camptothecin (CPT), mixed micelles made of Pluronic P105 (P105) and d-alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1,000 succinate (TPGS) were prepared. The interaction of Pluronic and TPGS was studied and critical micelle
Fluorographic detection of radioactivity in polyacrylamide gels with the water-soluble fluor, sodium salicylate.
J P Chamberlain
Analytical biochemistry, 98(1), 132-135 (1979-09-15)
Ammonia determination based on indophenol formation with sodium salicylate.
Verdouw H, et al.
Water Research, 12(6), 399-402 (1978)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31493-1KG04061826714584
31493-250G04061826689684