Przejdź do
S3007
Sodium salicylate
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.10
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-198-0
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline
color
white
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium salicylate is the active ingredient in aspirin, commonly used as antipyretic, anti-inflammatory and analgesic drug. Sodium salicylate when taken in large quantities causes temporary hearing loss and tinnitus. Prolonged treatment with sodium salicylate reduces output from cochlea permanently, reduces compound action potential amplitude in vivo and neural degeneration in vitro. Sodium salicylate treatment in lateral amygdala alters tonography and excitability, causing hyperactivity in auditory cortex. Sodium salicylate impairs the expression of cellular-Finkel−Biskis−Jinkins murine osteogenic sarcoma virus (c-fos) and δ-FosB proteins in hippocampus region and affects spatial memory and learning. Sodium salicylate affects neurogenesis in dentate gyrus region of the brain.
Application
Sodium salicylate has been used:
  • to induce tinnitus, hyperacusis-like behavior in rats and infused directly into amygdala to measure local field potential.
  • to induce and confirm tinnitus by prepulse inhibition behavior (PPI) and its inhibition on learning and memory by Morris water maze test and subsequent gene expression studies in rats.
  • to enhance gamma amino butyric acid (GABA)ergic inhibition and enhance auditory response in the dorsal cortex of the inferior colliculus (ICd) measured by microiontophoretic technique.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3238S080000031493
description
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
-
assay
-
assay
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium salicylate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?