This product is not GMP, it is a quality level 200. Products with a quality level 400 and above will have GMP documentation. Please view the MClarity document for more information on the classification of quality levels: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4580,00 zł | ||
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
160,00 zł
Quality Level
assay
≥96.0% (manganometric)
form
powder
potency
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
density
1.73 g/cm3
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤1.2%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B-]1(OO[B-](OO1)(O)O)(O)O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
InChI key
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,1 %
Siarczan (SO₄): ≤ 1,2 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (manganometric) | assay - | assay 99.0-102.0% (alkalimetric) | assay ≥99% |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 60 °C (decomposition) | mp 300 °C (dec.) (lit.) | mp 70-80 °C | mp - |
| cation traces Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003% | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS) ) | cation traces - |
| density 1.73 g/cm3 | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czterowodny nadboran sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10486-00-7
10486-00-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065601000 | 04022536078991 |
| 1065609050 | 04022536079011 |
-
Regarding SODIUM PERBORATE TETRAHYDRATE do you provide GMP documentation