Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5550,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
314,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
70-80 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS) )
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Application
- Reducing agent in the preparation of monodispersed gold nanoparticles.
- Key component in the preparation of Fehling′s solution, which is used to distinguish between reducing and non-reducing sugars.
- Chelating agent to prepare Co-Ni-P/Pd-Al2O3 catalyst through electroless deposition method.
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 7,0 - 8,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.004 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
NH₄ (amon): ≤ 0,002 %
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form crystalline | form solid |
| assay 99.0-102.0% (alkalimetric) | assay ≥99.5% (perchloric acid titration) | assay ≥99% | assay 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade - |
| mp 70-80 °C | mp - | mp - | mp - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.001% | anion traces chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czterowodny winian sodowo-potasowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1