Przejdź do
1.06596
Sodium periodate
extra pure
Synonim(y):
Sodium (meta)periodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaIO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
718597695171.06597
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
mp
270  °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
mp
-
mp
270 °C (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
thymus gland
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106596100004022536079806
106596902504022536079813