Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 64 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1980,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
98.0-103.0% dry basis (precipitation titration)
form
crystals
potency
4233 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
loss
14.0-16.0% loss on drying, 140 °C
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
bulk density
1000‑1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.02%
cation traces
NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fluorescencyjne krop ki kwantowe dwusiarczkumolibdenu: Dwuwodzian molibdenianu sodu jest stosowany w syntezie kropek kwantowych dwusiarczku molibdenu. Te kropki kwantowe są wykorzystywane do czułego wykrywania kurkuminy w próbkach żywności poprzez mechanizm FRET, ilustrując jej potencjał w zwiększaniu bezpieczeństwa żywności i analizie jakości (Wang et al., 2024).
- Polioksometalany typu Andersona-Evansa: Badania z udziałem dwuwodnego molibdenianu sodu koncentrują się na syntezie i charakterystyce polioksometalanów typu Andersona-Evansa, badając ich właściwości antybakteryjne. Badanie to znacząco przyczynia się do badań farmaceutycznych i biomedycznych, oferując nowe możliwości rozwoju materiałów antybakteryjnych (Avci Özbek, 2023).
- Zwiększona hydrofobowość i aktywność przeciwdrobnoustrojowa: Dwuwodzian molibdenianu sodu jest stosowany do upiększania dwuwymiarowych nanosieci MoS2 na urządzeniach z nitkami lotosu. Wynikające z tego zwiększenie hydrofobowości i aktywności przeciwdrobnoustrojowej wskazuje na jego użyteczność w materiałoznawstwie, w szczególności w opracowywaniu zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (Selvam et al., 2022).
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.02 %
NH₄ (amon): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (140 °C): 14.0 - 16.0 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form powder or crystals | form crystals |
| assay 98.0-103.0% dry basis (precipitation titration) | assay 99.5-103.0% (precipitation titration) | assay ≥99% | assay - |
| solubility 840 g/L | solubility 840 g/L | solubility - | solubility 840 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate) | density 2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate) | density - | density 2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate) |
| cation traces NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.001%, Pb: ≤0.001% | cation traces Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny molibdenian sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065241000 | 04022536078298 |
| 1065249050 | 04022536078304 |