Kluczowe dokumenty
1.06521
Supelco
Sodium molybdate dihydrate
ACS, Reag. Ph Eur, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sodium molybdate dihydrate
Wybierz wielkość
100 G
635,00 zł
250 G
941,00 zł
1 KG
2350,00 zł
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
635,00 zł
250 G
941,00 zł
1 KG
2350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoNa2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-551-7
NACRES:
NA.21
Próba:
99.5-103.0% (precipitation titration)
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
840 g/L
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
99.5-103.0% (precipitation titration)
Formularz
crystals
siła działania
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
rozpuszczalność
840 g/L
gęstość
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
gęstość nasypowa
1000‑1400 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Klucz InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Fluorescent Molybdenum Disulfide Quantum Dots for Sensitive Detecting Curcumin in Food Samples through FRET Mechanism.: This study explores the use of sodium molybdate dihydrate in synthesizing molybdenum disulfide quantum dots. These dots are applied in a FRET-based sensor for detecting curcumin in food, illustrating a novel approach in food safety and quality monitoring (Wang S et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, antibacterial properties.: Sodium molybdate dihydrate is used in the synthesis of Anderson-Evans type polyoxometalates. This research focuses on their potential antibacterial applications, contributing to the development of new antimicrobial agents (Avci Özbek H, 2023).
  • Embellishing 2-D MoS(2) Nanosheets on Lotus Thread Devices for Enhanced Hydrophobicity and Antimicrobial Activity.: In this innovative study, sodium molybdate dihydrate is employed to enhance the properties of MoS(2) nanosheets, showcasing its utility in creating hydrophobic and antimicrobial surfaces, which can have various practical applications (Selvam GS et al., 2022).
Komentarz do analizy
Assay (precipitative titration): 99.5 – 103.0 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Questions
  1. Does this material have BSE TSE, nitrosamine and melamine statements?, how can I ask for them? I don't see them on the webpage profile for this material.
    1 answer
    1. Product 1.06521 is Sodium molybdate dihydrate, labeled "for analysis" and "For R&D Use Only". A lot-specific certificate of origin (CofO) can be requested through a local Technical Service group. A risk assessment for BSE and TSE could then be performed based on the information provided in that CofO. Statements on nitrosamine and melamine would not be available for Product 1.06521.