Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
Quality Segment
form
crystals
potency
4233 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
bulk density
1000‑1400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description ACS reagent, ≥99% | description ≥99.5%, suitable for plant cell culture | description 99.99% trace metals basis |
| form crystals | form powder or crystals | form - | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate) | density - | density - | density 2.37 g/mL at 25 °C |
| mp 687 °C (Elimination of water of crystallisation) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) |
| pH 9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O) | pH 7.0-10.5 (25 °C, 5%) | pH - | pH 7-10.5 (25 °C, 5% in water) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny molibdenian sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?