Przejdź do
1.06519
Jodek sodu
99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Sodium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.99%
Solubility:
1793 g/L
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
potency
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
solubility
1793 g/L
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500‑2000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99.5 %
Chlorek i bromek (jako Cl): ≤ 100 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 20 ppm
Al (aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.20 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cs (Cez): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,010 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,050 ppm
K (Potas): ≤ 2,0 ppm
La (Lantan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lit): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubid): ≤ 2.0 ppm
Sc (Skand): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.005 ppm
Sr (Stront): ≤ 1.00 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,05 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2176381.06523409286
assay
99.99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
99.999% trace metals basis
solubility
1793 g/L
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
1793 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
vapor pressure
-
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106519010004022536078069