Przejdź do
409286
Sodium iodide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium monoiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-679-3
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystalline
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium iodide (NaI) is a water soluble ionic compound that consists of an equivalent addition of sodium as a cation (Na+) and iodide as an anion (I-) in crystal space. It is industrially prepared by reacting acidic iodides with sodium hydroxide (NaOH) to form NaI salts. It is a less toxic compound than iodine and can be stored and handled easily.
Application
NaI can be used as a precursor in the preparation of controlling agents for emulsion polymerization. It can also be used as an inorganic salt in the development of liquid electrolytes for the fabrication of dye sensitized solar cells (DSSCs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229911439681383112
description
99.999% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.5%
form
crystalline
form
solid
form
beads
form
chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.002% N compounds, ≤0.01% insolubles
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Thyroid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?