Przejdź do
1.06523
Jodek sodu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sodium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
1793 g/L
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
powder
potency
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
solubility
1793 g/L
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500‑2000 kg/m3
anion traces
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%, iodate (IO3-): ≤0.0003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, thiosulfate (S2O32-): passes test
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.002%, Ni: ≤0.00001%, Pb: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Immunoznakowanie symportera jodku sodu jako predyktor klinicznego wychwytu jodku w raku tarczycy u psów: badanie wstępne...: Badanie to wykorzystuje immunoznakowanie symportera jodku sodu (NIS) do przewidywania wychwytu jodku w raku tarczycy psów, zapewniając wgląd w zastosowanie jodku sodu w diagnostyce i leczeniu raka (Dark et al., 2024).
  • Reakcje fotochemiczne w skrobi dialdehydowej: W artykule zbadano reakcje fotochemiczne z udziałem jodku sodu w skrobi dialdehydowej, przyczyniając się do postępu w fotochemii i materiałoznawstwie (Ziegler-Borowska i in., 2018).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,5 %
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Substancje reagujące alkalicznie: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 6,0 - 9,0
Chlorek i bromek (jako Cl): ≤ 0,01 %
Jodan (IO₃): ≤ 0,0003 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Tiosiarczan (S₂O₃): pozytywny wynik testu
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Bar): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0.01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,00001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0001 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 0,5 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
383112217638746371
form
powder
form
chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
≥99.5%
solubility
1793 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106523100004022536078274
106523010004022536078250
106523025004022536078267