Przejdź do
1.06513
Pięciowodny tiosiarczan sodu
pure
Synonim(y):
Antychlor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3S2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
solubility
701 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
Pięciowodny tiosiarczan sodu jest stosowany jako przeciwutleniacz lub środek chelatujący i nadaje się do stosowania w procesach farmaceutycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06514217247S6672
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline powder, crystals, pellets
form
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
solubility
701 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pięciowodny tiosiarczan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106513905004022536077970
106513250004022536077949