217247
Sodium thiosulfate pentahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline powder
crystals
pellets
zanieczyszczenia
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
S2-: passes test
SO42- and SO32-: ≤0.1%
ślady kationów
N: ≤0.002%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Thioester derivatives via one-pot two-step reactions with organic halides and aryl anhydrides.
- Sulfur nanoparticles using F. benghalensis leaf extract which acts as a reducing and capping agent.
- Unsymmetrical heteroaryl thioethers via multicomponent reaction with heteroaryl chlorides and alcohols.
It can also be used in the fabrication of microencapsulated phase change materials for thermal energy storage applications.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.