Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 511,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 957,00 zł |
Informacje o tej pozycji
511,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Preparation and characterization of sodium thiosulfate pentahydrate/expanded graphite phase change energy storage composites.: The research addresses issues such as high supercooling and phase separation in sodium thiosulfate pentahydrate by adding expanded graphite, significantly improving its thermal properties for energy storage applications (Lu et al., 2020).
- Surface free energy analysis for stable supercooling of sodium thiosulfate pentahydrate with microcosmic-visualized methods.: This paper presents a detailed analysis of supercooling stability in sodium thiosulfate pentahydrate, employing microcosmic-visualized methods to enhance its application in thermal energy storage systems (Peng et al., 2020).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay 99.999% trace metals basis |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble(lit.) | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.2% | anion traces - | anion traces S2-: passes test, SO42- and SO32-: ≤0.1% | anion traces - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005% | cation traces - | cation traces N: ≤0.002% | cation traces - |
| impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤0.002% N compounds, ≤0.005% insolubles | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiosulfate pentahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?