Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
646,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
form
powder
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥99.9% dry basis (acidimetric) | assay ≥99.9% dry basis (acidimetric) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent, anhydrous |
| impurities ≤0.01% Insoluble matter | impurities - | impurities - | impurities ≤0.005% silica, ≤0.01% insolubles |
| pH 11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O) | pH 11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O) | pH 11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O) | pH 12 (25 °C, 106 g/L) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1063939050 | 04022536682600 |
| 1063931000 | 04022536682594 |