1.06398
Sodium carbonate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Wybierz wielkość
About This Item
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Polecane produkty
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Postać
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
212.5 g/L
gęstość
2.53 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą