Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
757,00 zł
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
crystals
potency
8290 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>450 °C ((> 842 °F))
solubility
850 g/L
bulk density
940 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
cation traces
As: ≤0.05 ppm, Ba: ≤10.0 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.010 ppm, Ce: ≤0.010 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cs: ≤5 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Eu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.05 ppm, Hg: ≤0.05 ppm, K: ≤5.0 ppm, La: ≤0.010 ppm, Li: ≤1.0 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, N: ≤10 ppm, Ni: ≤0.010 ppm, Pb: ≤0.010 ppm, Rb: ≤5.0 ppm, Sm: ≤0.010 ppm, Sr: ≤0.50 ppm, Tl: ≤0.01 ppm, Y: ≤0.010 ppm, Yb: ≤0.010 ppm, Zn: ≤0.010 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- Opracowanie wielocząsteczkowego systemu dostarczania leków do amorfizacji in situ..: W niniejszym badaniu zbadano stworzenie wielocząsteczkowego systemu dostarczania leków przy użyciu diwodorofosforanu sodu w celu wywołania amorfizacji in situ, zwiększając biodostępność słabo rozpuszczalnych w wodzie leków (Holm et al., 2022).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Spec. Absorbancja A przy 260 nm (2 cm; 10 %): ≤ 0.020
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 10.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 5.0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5.0 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form - | form powder |
| solubility 850 g/L | solubility water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility 850 g/L | solubility - |
| assay 99.99% | assay ≥99.0% (T) | assay - | assay 98.0-103.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| pH 4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 4.1-4.5 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1063705000 | 04022536075655 |
| 1063700050 | 04022536075648 |
| 1063700250 | 04027269957223 |