For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
S2554
Sodium phosphate monobasic
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
313,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
313,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Próba
98.0-103.0% (T)
Formularz
powder
pH
4.1-4.5
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.