Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 731,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
731,00 zł
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
powder
autoignition temp.
607 °C
potency
3530 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
solubility
365 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Badania termofizyczne: Bufory octanu sodu są wykorzystywane w badaniach termofizycznych do badania zachowania protonowanej i deprotonowanej glicyny w roztworach wodnych w różnych temperaturach. Badania te zapewniają wgląd w interakcje i stabilność związków biochemicznych, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów biologicznych i opracowania nowych metod analitycznych w biochemii (Indian Journal of Chemistry - Section A, 2021).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.01 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 2.0 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
La (Lantan): ≤ 0.005 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubid): ≤ 0,5 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,005 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay ≥99% | assay - | assay ≥99.0% (perchloric acid titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form crystals | form powder |
| pH 7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 7.0-9.2 (25 °C, 5% in H2O) |
| density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.52 g/cm3 at 20 °C |
| solubility 365 g/L | solubility - | solubility - | solubility 365 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1062640500 | 04022536074122 |
| 1062640050 | 04022536074115 |