Przejdź do
1.06268
Octan sodu
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu octowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
895,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-823-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39021906
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
powder
autoignition temp.
607 °C
potency
3530 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5% in H2O)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
solubility
365 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Szybki zautomatyzowany test aktywności ksylanazy online z wykorzystaniem HPAEC-PAD...: Badanie to wykorzystuje octan sodu w nowatorskiej zautomatyzowanej metodzie pomiaru aktywności ksylanazy, zwiększając wydajność analityczną i precyzję (Cürten et al., 2018).
  • Przygotowanie i właściwości specyficznego dla typu antygenu M wyizolowanego z paciorkowca hemolitycznego grupy A typu 1: W badaniu wykorzystano octan sodu do przygotowania antygenów bakteryjnych, wykazując jego użyteczność w analizach mikrobiologicznych i immunologicznych (Lancefield i Perlmann, 1952).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda): 7,0 - 9,2
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.003 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,001 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,05 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Strata przy suszeniu (120 °C): ≤ 1,0 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06281W302475791741
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99.0%
grade
ACS reagent
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, anhydrous, natural (US)
grade
ACS reagent, anhydrous
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
Redi-Dri
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?