Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
A (280 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
Assay: 99.0% min
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
A (280 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
Assay: 99.0% min
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?