Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Quality Level
form
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
density
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
bulk density
600‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| solubility 500 g/L | solubility 500 g/L | solubility 500 g/L | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance) | density 2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance) | density 2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance) | density 2.195 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Application
- Błędy w pomiarach CO2 przy użyciu środków suszących: Bada błędy wprowadzone w technikach pomiaru CO2 przy użyciu nadchloranu magnezu jako środka suszącego, krytycznego dla poprawy metod analitycznych w warunkach środowiskowych i laboratoryjnych (Elia et al., 1986).
Analysis Note
Wolne zasady (jako tlenek magnezu): ≤ 0,05 %
Wolny kwas (jako kwas nadchlorowy): ≤ 0,05 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
PowerPoint Template
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1058750500 | 04022536069449 |
Active Filters
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej![Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] for elemental analysis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/316/217/33fdb42c-cc3d-4f19-9710-5872b6e25bdd/640/33fdb42c-cc3d-4f19-9710-5872b6e25bdd.png)
![Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2], desiccant, about 1-4 mm](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/443/694/23ff72e8-a615-4835-b5af-31f59eb41e91/640/23ff72e8-a615-4835-b5af-31f59eb41e91.jpg)
![Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] for analysis EMSURE®](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/416/076/53566e58-8fe6-49fb-904e-a2cea87aa289/640/53566e58-8fe6-49fb-904e-a2cea87aa289.jpg)