Merck
1.05874
Wodzian nadchloranu magnezu
[about 83% Mg(ClO4)2] for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Magnesium perchlorate hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.21 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-108-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥83% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
500 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥83% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.05% Free acid (as perchloric acid), ≤0.05% Free alkali (as magnesium oxide)
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
density
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
bulk density
600‑800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 83 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0.002 %
Wolne zasady (jako tlenek magnezu): ≤ 0,05 %
Wolny kwas (jako kwas nadchlorowy): ≤ 0,05 %
Wielkość cząstek (1-4 mm): około 75%
Other Notes
Zastępuje: MX0069A-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodzian nadchloranu magnezu
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105874010004022536069401
105874050004022536069418