Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
5440 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C (for the hexahydrate)
solubility
420 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.0005%, Sr: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zrozumienie roli substancji pomocniczych w zarządzaniu wilgocią w stałych postaciach dawkowania..: W tym badaniu zbadano rolę różnych substancji pomocniczych, w tym heksahydratu azotanu magnezu, w zarządzaniu wilgocią w stałych postaciach dawkowania, podkreślając jego znaczenie w formulacjach farmaceutycznych (Veronica et al., 2024).
- Drukowanie kompozytów z materiałami zmieniającymi fazę na bazie hydratów soli do magazynowania energii cieplnej..: Badania te badają wykorzystanie heksahydratu azotanu magnezu jako materiału o przemianie fazowej w druku kompozytowym do zastosowań związanych z magazynowaniem energii cieplnej, wykazując jego skuteczność w zwiększaniu wydajności magazynowania energii (Lak et al., 2023).
- Jak ewoluują warstwowe podwójne wodorotlenki. Pierwszy wgląd in situ w procesy ich syntezy..: Badanie zapewnia wgląd in situ w procesy syntezy warstwowych podwójnych wodorotlenków, wykorzystując heksahydrat azotanu magnezu jako kluczowy odczynnik w tworzeniu i ewolucji tych materiałów (Doungmo et al., 2022).
- Szerokopasmowy półprzewodnikowy hydrożel magnezowy: zbieranie wilgoci, sekwestracja jodu i przełączanie rezystancyjne ..: Badania te przedstawiają rozwój półprzewodnikowego hydrożelu magnezowego o szerokim paśmie przenoszenia, wykorzystującego heksahydrat azotanu magnezu, z zastosowaniami w zbieraniu wilgoci, sekwestracji jodu i przełączaniu rezystancyjnym (Alam et al., 2022).
- Ekstrakcja parabenów z próbek mleka matki za pomocą nanokompozytu warstwowego podwójnego wodorotlenku Mg-Al funkcjonalizowanego częściowo zredukowanym tlenkiem grafenu...: Badanie to demonstruje zastosowanie heksahydratu azotanu magnezu w syntezie podwójnego wodorotlenku warstwowego Mg-Al do ekstrakcji parabenów z próbek mleka matki, pokazując jego użyteczność w chemii analitycznej (Manouchehri et al., 2020).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 5,0 - 7,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ba (Bar): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay 99.0-102.0% (complexometric) | assay 98.0-102.0% (ACS specification), 99% | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% |
| solubility 420 g/L | solubility - | solubility - | solubility 420 g/L |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| pH 5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.0-8.2 (25 °C, 5%) | pH - | pH 5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodzian azotanu magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Protokoły
Magnesium soil test using Spectroquant® Magnesium Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with phthalein purple for accurate analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1058530500 | 04022536069029 |
| 1058539025 | 04022536069043 |