Kluczowe dokumenty
237175
Magnesium nitrate hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
Formularz
solid
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the synthesis of magnesium oxide (MgO) nanopowder by thermal plasma method.
- As a starting material in the synthesis of magnesium nitrate – alumina composite [(1-x) Mg (NO3)2 – xAl2O3] via sol-gel method.
- As a starting material for the synthesis of Mg-Al spinel precursors, required for the preparation of magnesium aluminate spinel (MgAl2O4) powder.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)