Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg(NO3)2 · 6 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-826-7
NACRES:
NB.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
420 g/L
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
5440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C (for the hexahydrate)
solubility
420 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zwiększona regeneracja tkanki kostnej poprzez bioaktywny tytanowy implant ortopedyczny pokryty włóknistym kompozytem elektroprzędzionym: W tym badaniu zbadano zastosowanie heksahydratu azotanu magnezu w bioaktywnych powłokach na implantach tytanowych w celu promowania regeneracji kości, podkreślając rolę tego materiału w poprawie biokompatybilności i osteokonduktywności (Song et al., 2021).
- Drukowanie kompozytów z materiałami zmieniającymi fazę hydratu soli do magazynowania energii cieplnej: Heksahydrat azotanu magnezu jest stosowany jako materiał przemiany fazowej w strukturach kompozytowych do magazynowania energii cieplnej, wykazując jego użyteczność w zrównoważonych technologiach energetycznych (Lak et al., 2023).
- Ekstrakcja parabenów z próbek mleka matki za pomocą nanokompozytu warstwowego podwójnego wodorotlenku Mg-Al funkcjonalizowanego częściowo zredukowanym tlenkiem grafenu: Badania te pokazują zastosowanie heksahydratu azotanu magnezu w syntezie zaawansowanych materiałów do analizy środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego (Manouchehri et al., 2020).
- Wytworzenie implantu tytanowego pokrytego bio-kompozytem hydroksyapatytowo-skrobiowo-glinkowym do tworzenia nowej kości: Włączenie heksahydratu azotanu magnezu do materiałów biokompozytowych pomaga w opracowywaniu powłok na implanty tytanowe, które wspierają tworzenie nowej kości, podkreślając jej znaczenie w zastosowaniach medycznych (Prabakaran et al., 2021).
- Tiksotropowy metalożel supramolekularny o morfologii arkusza 2D: sekwestracja jodu i separacja barwników w kolumnie: Heksahydrat azotanu magnezu przyczynia się do właściwości metalożeli wykorzystywanych do sekwestracji zanieczyszczeń, wykazując swoją rolę w zastosowaniach związanych z rekultywacją środowiska (Alam i Sarma, 2020).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Oznaczenie (kompleksometryczne, kal. jako heksahydrat): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 2 ppm
NH₄ (amon): ≤ 10.0 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.005 ppm
Ca (Wapń): ≤ 5.00 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 1.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,005 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 1.00 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Oznaczenie (kompleksometryczne, kal. jako heksahydrat): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 2 ppm
NH₄ (amon): ≤ 10.0 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.005 ppm
Ca (Wapń): ≤ 5.00 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 1.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.050 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,005 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 1.00 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodzian azotanu magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?