Przejdź do
1.05828
Magnesium hydroxide carbonate
light, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
15 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
235-192-7
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
form
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.45%, Co: ≤0.000100%, Fe: ≤0.0200%, Ni: ≤0.0500%, Pb: ≤0.00010%, V: ≤0.0010%, heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.058291311863032
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
form
solid
form
powder (light)
form
-
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
assay
-
assay
-
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105828902004022536068480
105828901504022536068473