Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-192-7
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
SMILES string
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tested according to Ph. Eur., heavy | description purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light) | description purum p.a., ≥58% Zn basis (KT) | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%, free-flowing, Redi-Dri™ |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium carbonate basic
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?