Kluczowe dokumenty
1.05829
SAFC
Magnesium hydroxide carbonate
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
Wybierz wielkość
40 KG
2923,00 zł
2923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 KG
2923,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer E:
E504
Numer indeksu EC:
235-192-7
2923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
Próba
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
Formularz
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
rozpuszczalność
water: insoluble at 20 °C
gęstość
2.16 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
ślady kationów
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
Klucz InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Zastosowanie
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1