Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
0.5 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Przyjaznadla środowiska i opłacalna metoda HPTLC do ilościowego oznaczania leku przeciwwirusowego COVID-19 i jednocześnie podawanych leków w ludzkim osoczu: W ramach tych badań opracowano przyjazną dla środowiska metodę wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej do analizy leków przeciwwirusowych COVID-19 wraz z innymi lekami w próbkach ludzkiego osocza, wykazując skuteczne wykorzystanie płytek Silica gel 60 F254 do zastosowań klinicznych (Ghozzy et al., 2024).
- Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej wskazującej na stabilność do ilościowego oznaczania chlorowodorku tetracykliny w aktywnym składniku farmaceutycznym (API) i jego postaciach dawkowania: W niniejszym badaniu zwalidowano niezawodną metodę HPTLC z wykorzystaniem płytek Silica gel 60 F254 do oznaczania stężeń chlorowodorku tetracykliny w postaciach farmaceutycznych, wspomagając stabilność leku i kontrolę jakości (Gashaw et al., 2024).
- Solidna metoda wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do oceny stabilności i jednoczesnego oznaczania ilościowego epigalokatechiny-3-galusanu i kwasu rozmarynowego w nanocząstkach na bazie lipidów i matrycach biologicznych: W publikacji omówiono niezawodną technikę HPTLC do analizy złożonych próbek biologicznych i nanocząstek lipidowych, podkreślając wszechstronność płytek Silica gel 60 F254 w badaniach nanomedycyny (Koli et al., 2024).
- Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej do jednoczesnego oznaczania kombinacji amoksycyliny i kwasu klawulanowego w tabletkach: Badania wprowadzają zwalidowaną metodę HPTLC do jednoczesnego wykrywania amoksycyliny i kwasu klawulanowego w postaciach tabletek, z wykorzystaniem płytek Silica gel 60 F254 do analizy farmaceutycznej (Asres et al., 2023).
- Jednoczesna analiza lewamizolu z triklabendazolem w farmaceutykach poprzez opracowanie technik chromatograficznych TLC i HPLC-PDA oraz ich ocena ekologiczności przy użyciu metod GAPI i AGREE: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę analityczną wykorzystującą płytki z żelem krzemionkowym 60 F254 do analizy lewamizolu i triklabendazolu, oceniając wpływ zastosowanych technik chromatograficznych na środowisko (Attia et al., 2023).
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 80 µm
Testy chromatograficzne:
test barwny
wartości hRf
- bleu vif organol, test barwny, lipofil:
17 - 23
- ceres Black G, test barwny, lipofil: 40 - 46
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 58 - 65
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |