Przejdź do
1.13895
Płytki PLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
F₂₅₄ Płytki PLC z żelem krzemionkowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 15 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
1 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
15 Płytki szklane 20 x 20 cm
Płytki PLC umożliwiają użytkownikom oddzielanie próbek o bardzo różnej wielkości - od gramów do miligramów. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, płytki PLC mają grubość 1 mm. Wykorzystują one również tę samą sprawdzoną technologię spoiwa krzemionkowego, co analityczne płytki TLC. Aby wyizolować substancję poprzez ekstrakcję, użytkownicy mogą po prostu zeskrobać plamkę z warstwy.
Analysis Note
Grubość warstwy: 800 - 1200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 250 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 40 - 50
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 70
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 13895-7; 13895
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.054341.057171.05744
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C