Kluczowe dokumenty
1.13894
Supelco
Płytki PLC, żel krzemionkowy 60, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki do chromatografii warstwowej preparatywnej
Wybierz wielkość
20 UNITS
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 UNITS
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 20 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
0.5 mm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
20 szklanych talerzy 20 x 20 cm
Płytki PLC umożliwiają użytkownikom oddzielanie próbek o bardzo różnej wielkości - od gramów do miligramów. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, płytki PLC mają grubość 0,5 mm. Wykorzystują one również tę samą sprawdzoną technologię spoiwa krzemionkowego, co analityczne płytki TLC. Aby wyizolować substancję poprzez ekstrakcję, użytkownicy mogą po prostu zeskrobać plamkę z warstwy.
Powiązanie
Zastępuje: 13894-7; 13894
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 360 - 530 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 80 µm
Testy chromatograficzne:
test barwny
wartości hRf
- bleu vif organol, test barwny, lipofil:
17 - 23
- ceres Black G, test barwny, lipofil: 40 - 46
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 58 - 65
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)