Przejdź do
1.05741
Sito molekularne 0,3 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Synonim(y):
Krzemian glinowo-sodowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
215-283-8
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
rod
surface area
800 m2/g
loss
≤10% loss on ignition, 950°C
particle size
~1.6 mm
pore size
0.3 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Sita molekularne to krystaliczne, syntetyczne zeolity. Ich krystaliczne kraty przypominają klatkę z licznymi pustymi przestrzeniami. Wnęki są dostępne ze wszystkich stron przez pory o dokładnie określonych wymiarach.
Application
Można stosować sita molekularne:
  • w eksykatorach i suszarkach
  • do utrzymywania rozpuszczalników absolutnych w stanie suchym
  • do suszenia gazów lub rozpuszczalników w kolumnach suszących
  • do selektywnej adsorpcji
Features and Benefits
  • Łatwy w użyciu: praktycznie obojętny chemicznie, nietoksyczny, bez problemów z utylizacją, osuszone ciecze można zdekantować.
  • Wysoka zdolność adsorpcji nawet przy niskiej zawartości wody w suszonej substancji
  • Wysoka zdolność adsorpcji nawet w wysokich temperaturach
  • Wysokie powinowactwo adsorpcyjne do polarnych i nienasyconych cząsteczek organicznych (jednakżeH2Ojest zawsze preferencyjnie adsorbowany)
  • Selektywna adsorpcja: adsorbowane są tylko cząsteczki, które mogą przejść przez pory.
Analysis Note
Tożsamość: zgodny
Straty podczas zapłonu (950 °C): ≤ 10 %
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80 % wilgotności względnej): ≥ 15 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05703643653NIST8852
pore size
0.3 nm
pore size
1.0 nm
pore size
0.8-1.1 cm3/g pore volume, 2-4 nm pore size
pore size
-
form
rod
form
beads
form
powder
form
solid
surface area
800 m2/g
surface area
800 m2/g
surface area
900-1100 m2/g , BET
surface area
-
particle size
~1.6 mm
particle size
~2 mm
particle size
-
particle size
-
pH
8-11 ( in H2O)
pH
8-11 ( in H2O)
pH
-
pH
-
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
mp
-
mp
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c