Przejdź do
1.05731
Płytki TLC, tlenek glinu 60 F₂₅₄, zasadowe
pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Podstawowe płytki TLC z tlenku glinu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum oxide matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 100 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
5 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
100 szklanych płytek 5 x 20 cm
Płytki z tlenku glinu są używane do analizy związków zasadowych i obojętnych na różnych poziomach pH. W zależności od danego zakresu pH, specjaliści mogą wybierać pomiędzy dwoma rodzajami płytek z tlenku glinu. W warunkach wodnych, zasadowe płytki z tlenku glinu są najlepsze do oddzielania związków zasadowych, podczas gdy płytki neutralne są idealne do oddzielania związków neutralnych. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, nasze aluminiowe płytki TLC obsługują szeroką gamę zastosowań dzięki neutralnym i zasadowym tlenkom glinu o rozmiarach porów 60 Å i 150 Å.
Application
Szklane płytki TLC, pokryte tlenkiem glinu ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254. Płytki TLC z tlenku glinu są dostarczane w ilości 100 sztuk w rozmiarze 5x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Analysis Note
Grubość warstwy: 210 - 270 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 45 µm
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 3 - 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 8 - 12 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 18 - 25 µm
badania chromatograficzne:
test na obecność alkaloidów
wartości hRf
- brucyna, test na obecność alkaloidów:
50 - 65
- papaweryna, test alkaloidów: 65 - 85
Typowa wartość określona na płytce:
Eluent: Dichlorometan/metanol (98/2 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5731-3; 5731
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.057131.055811.05550
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum oxide matrix, glass support
material
aluminum oxide matrix, glass support
material
aluminum oxide matrix, plastic support
material
aluminum oxide matrix, aluminum support
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105731000104022536067988