Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
aluminum oxide matrix, plastic support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Plastikowych arkuszy 20 x 20 cm
Płytki z tlenku glinu są używane do analizy związków zasadowych i obojętnych na różnych poziomach pH. W zależności od danego zakresu pH, specjaliści mogą wybierać pomiędzy dwoma rodzajami płytek z tlenku glinu. W warunkach wodnych, zasadowe płytki z tlenku glinu są najlepsze do oddzielania związków zasadowych, podczas gdy płytki neutralne są idealne do oddzielania związków neutralnych. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, nasze aluminiowe płytki TLC obsługują szeroką gamę zastosowań dzięki neutralnym i zasadowym tlenkom glinu o rozmiarach porów 60 Å i 150 Å.
Analysis Note
Grubość warstwy: 170 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 3 - 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 8 - 12 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 18 - 25 µm
Testy chromograficzne: Alkany
Wartości hRf
- brucyna, test alkaloidów:
30 - 40
- papaweryna, test alkaloidów: 70 - 80
Typowa wartość określona na arkuszu:
Eluent: Dichlorometan/metanol (98/2 v/v)
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 3 - 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 8 - 12 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 18 - 25 µm
Testy chromograficzne: Alkany
Wartości hRf
- brucyna, test alkaloidów:
30 - 40
- papaweryna, test alkaloidów: 70 - 80
Typowa wartość określona na arkuszu:
Eluent: Dichlorometan/metanol (98/2 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5581-7; 5581
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?