Przejdź do
1.05550
TLC Tlenek glinu 60 F₂₅₄, neutralny
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum oxide matrix, aluminum support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Płytki z tlenku glinu są używane do analizy związków zasadowych i obojętnych na różnych poziomach pH. W zależności od danego zakresu pH, specjaliści mogą wybierać pomiędzy dwoma rodzajami płytek z tlenku glinu. W warunkach wodnych, zasadowe płytki z tlenku glinu są najlepsze do oddzielania związków zasadowych, podczas gdy płytki neutralne są idealne do oddzielania związków neutralnych. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, nasze aluminiowe płytki TLC obsługują szeroką gamę zastosowań dzięki neutralnym i zasadowym tlenkom glinu o rozmiarach porów 60 Å i 150 Å.
Analysis Note
Grubość warstwy: 170 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 3 - 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 8 - 12 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 18 - 25 µm
Testy chromograficzne: Alkany
Wartości hRf
- brucyna, test alkaloidowy:
25 - 40
- papaweryna, test alkaloidowy: 70 - 80
Typowa wartość określona na arkuszu:
Eluent: Dichlorometan/metanol (98/2 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5550-7; 5550
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?