Przejdź do
1.05728
Płytki TLC, celuloza F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Celulozowe płytki do chromatografii cienkowarstwowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
80-120 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
General description
50 szklanych płytek 10 x 20 cm
Nasze płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Analysis Note
Grubość warstwy: 80 - 120 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 29 - 36
- L-alanina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-metionina, test aminokwasów: 49 - 60
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 59 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 66 - 76
Typowa wartość określona na płytce
Eluent: 1-Butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty
Other Notes
Zastępuje: 5728-6; 5728
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.057181.055651.05574
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, plastic support
material
aluminum support, cellulose matrix
feature
fluorescent indicator, binder Organic Polymer
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki TLC, celuloza F
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105728000104022536067933