Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 817,50 zł |
Informacje o tej pozycji
817,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
material
cellulose matrix, plastic support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
70-110 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material cellulose matrix, plastic support | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support | material aluminum support, cellulose matrix |
| feature fluorescent indicator, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| layer thickness 70-110 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 70-110 μm |
| sheet L × W 20 cm × 20 cm | sheet L × W - | sheet L × W - | sheet L × W 20 cm × 20 cm |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1055650001 | 04022536065984 |