Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Quality Level
material
aluminum support, cellulose matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
70-110 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Test aminokwasów
Wartości hRf
- L-seryna, test aminokwasów:
20 - 30
- L-treonina, test aminokwasów: 29 - 36
- L-alanina, test aminokwasów: 30 - 40
- L-metionina, test aminokwasów: 49 - 60
- L-fenyloalanina, test aminokwasów: 59 - 70
- L-leucyna, test aminokwasów: 66 - 76
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: 1-Butanol/ aceton/ kwas octowy/ woda (35/35/7/23 v/v/v/v) dwukrotnie rozwinięty
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material aluminum support, cellulose matrix | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, plastic support |
| feature fluorescent indicator, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| layer thickness 70-110 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 70-110 μm |
| packaging pkg of 25 sheets | packaging pkg of 50 plates | packaging pkg of 25 plates | packaging pkg of 25 sheets |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1055740001 | 04022536066011 |