Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
Quality Segment
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
80-120 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
Wartości hRf
- Sól disodowa kwasu adenozyno-5-trifosforowego:
3 - 5
- Sól monopotasowa dihydratu kwasu adenozyno-5-difosforowego: 14 - 18
- Heksahydrat soli disodowej kwasu adenozyno-5-monofosforowego: 43 - 49
Typowa wartość określona na płytce
Eluent: 1 M wodny roztwór chlorku sodu
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, plastic support | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support |
| feature fluorescent indicator, binder Organic Polymer | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm | layer thickness 80-120 μm |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |