Przejdź do
1.05579
Plastikowe arkusze TLC, celuloza PEI F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonim(y):
Arkusze do chromatografii cienkowarstwowej z celulozy PEI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
cellulose matrix, plastic support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
80-120 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-8°C
General description
25 Plastikowych arkuszy 20 x 20 cm
Płytki celulozowe są używane do analizy substancji polarnych. Jako sorbent organiczny, celuloza doskonale nadaje się do oddzielania substancji hydrofilowych metodą chromatografii podziałowej. Typowe zastosowania obejmują analizę aminokwasów, węglowodanów i fosforanów, a także kwasów nukleinowych i ich pochodnych. Oferujemy płytki celulozowe w dwóch klasach: TLC dla konwencjonalnych i HPTLC dla wymagających, wysokowydajnych separacji.
Analysis Note
Grubość warstwy: 70 - 110 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
Wartości hRf
- Sól disodowa kwasu adenozyno-5-trifosforowego:
3 - 6
- Sól monopotasowa dihydratu kwasu adenozyno-5-difosforowego: 16 - 22
- Heksahydrat soli disodowej kwasu adenozyno-5-monofosforowego: 47 - 55
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: 1 M wodny roztwór chlorku sodu
Other Notes
Zastępuje: 5579-7; 5579
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)