Kluczowe dokumenty
NIST8852
Ammonium ZSM-5 Zeolite
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
35 G
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
35 G
3060,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 35-40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
ciąg SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Klucz InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Each unit of SRM 8852 contains ~ 35 g to 40 g of material stored in a sealed container.For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8852_cert
SRM 8852_SDS
Zastosowanie
Materiał referencyjny (RM) jest przeznaczony do zapewnienia źródła zeolitu ZSM-5 do porównań pomiarowych.
Cechy i korzyści
  • Podano wartości referencyjne dla głównych składników zeolitu ZSM-5, stosunek atomowy Si do Al oraz wykrywalne pierwiastki śladowe.
  • Podano wartości informacyjne dla entalpii tworzenia tlenków składowych, ciekłej wody, pierwiastków, parametrów komórki elementarnej dla uwodnionego ZSM-5, rozkładu wielkości cząstek i oznaczenia współczynnika załamania światła.
  • Konserwacja i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje użytkowania są zawarte w certyfikacie NIST.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?